Cérium trinitrate hexahydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02271.0100
1.02271.0100EA 115 EUR InStock
1.02271.0100
Cérium trinitrate hexahydraté, Supelco®
Cérium trinitrate hexahydraté
Formule: Ce(NO₃)₃·6H₂O
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Densité: 2.377 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149631
Numéro CAS: 10294-41-4
EINECS: 233-297-2
ONU: 1477
ADR: 5.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité