Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02273.0100
1.02273.0100EA 147 EUR InStock
1.02273.0100
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté
Formule: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Point de fusion: 130 °C
Numéro MDL: MFCD00149417
Numéro CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Molar Mass 632.55 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.2 (100 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité