Rouge de quinaldine, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02282.0005
1.02282.0005EA 189 EUR InStock
1.02282.0005
Rouge de quinaldine, Supelco®
Rouge de quinaldine
Formule: C₂₁H₂₃IN₂
Point de fusion: 240 °C
Numéro MDL: MFCD00011968
Numéro CAS: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Merck Index: 12,08230
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 240 °C (decomposition)
Molar Mass 430.33 g/mol
Bulk Density 290 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité