Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Croscarmellose sodium PARTECK®, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, NF, SAFC®

Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS

1.02310.9025
1.02310.9025EA 0 EUR InStock
1.02310.9025
Croscarmellose sodium PARTECK®, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JP, NF, SAFC®
Croscarmellose sodium
Croscarmellose sodium is suitable for use as excipient.


Formule: C₂₈H₃₀Na₈O₂₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00217760
Numéro CAS: 74811-65-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Passes Test
Water-Soluble Substances 1.0 - 10.0%
pH-Value 5.0 - 7.0
Sodium Chloride and Sodium Glycolate ≤0.5%
Heavy Metals (as Pb) (EP) ≤20 ppm
Heavy Metals (as Pb) (JP) ≤10 ppm
Heavy Metals (as Pb) (NF) ≤10 ppm
Ethanol (HS-GC) ≤6.0%
Other Residual Solvents (ICH Q3C) Excluded by the Manufacturing Process
Residue on Ignition 14.0 - 28.0%
Loss on Drying ≤10.0%
Degree of Substitution 0.60 - 0.85
Settling Volume 10.0 - 30.0 ml
Microbiological Purity (Total Aerobic Microbial Count (TAMC)) ≤1000 CFU/g
Microbiological Purity (Total Yeast and Mould Count (TYMC)) ≤100 CFU/g
Escherichia coli (Absent in 1 g) Passes Test
Residues of metal catalysts or metal reagents acc. to EMENC HMP/SWP/4446/2000 are not likely to be present

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité