Oftasccine indicateur, pour titrage des métaux, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02315.0005
1.02315.0005EA 238 EUR InStock
1.02315.0005
Oftasccine indicateur, pour titrage des métaux, Supelco®
Oftasccine
Formule: C₃₀H₂₆N₂O₁₃
Numéro MDL: MFCD00005049
Numéro CAS: 1461-15-0
EINECS: 215-957-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of solution conforms
Loss on drying (110 °C) ≤ 7.0 %
Suitability as indicator (for metal titration) conforms
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité