Calcium chlorure tetrahydraté, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.02384.0100
1.02384.0100EA 258 EUR InStock
1.02384.0100
Calcium chlorure tetrahydraté, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Calcium chlorure tetrahydraté
Formule: CaCl₂·4H₂O
MW: 183.04 g/mol
Point d'ébullition: ∼1600 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 772 °C
Densité: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 25094-02-4
EINECS: 233-140-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 772 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 183.05 g/mol
pH 5 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité