Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Potassium hydrogénophtalate, Certipur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP étalon volumétrique, matériau de référence secondaire pour alcalimétrie, Supelco®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.02400.0080 1.02400.0083
1.02400.0080EA 119 EUR InStock
1.02400.0080 1.02400.0083
Potassium hydrogénophtalate, Certipur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP étalon volumétrique, matériau de référence secondaire pour alcalimétrie, Supelco®
Potassium hydrogénophtalate
  • pH 4.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C)

Merck have introduced into the range of Certipur® standards some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.


Formule: HOOCC₆H₄COOK
Point de fusion: 295…300 °C
Densité: 1.636 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013070
Numéro CAS: 877-24-7
EINECS: 212-889-4
Merck Index: 13,07694
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4652479e822d1591ac7eb5e29f892b8c94588ad4&vid=75071da7f30b07f7bd077699a3b54ec89d80f0b8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 295 - 300 °C
Molar Mass 204.22 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Density 1.636 g/cm3
pH 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité