Sodium chlorure, Certipur® étalon volumétrique, matériau de référence secondaire, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02406.0080
1.02406.0080EA 82.2 EUR InStock
1.02406.0080
Sodium chlorure, Certipur® étalon volumétrique, matériau de référence secondaire, Supelco®
Sodium chlorure
Sodium chloride volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM .
Formule: NaCl
Point d'ébullition: 1461 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2.17 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 358 g/l (20 °C)
Melting Point 801 °C
Molar Mass 58.44 g/mol
Bulk Density 1140 kg/m3
Boiling Point 1461 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (865 °C)
Density 2.17 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité