Rouge huile O solution colorant pour histologie, pour cytologie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
1.02419.0250
1.02419.0250EA 132 EUR InStock
1.02419.0250
Rouge huile O solution colorant pour histologie, pour cytologie, Sigma-Aldrich®
Oil red O
Visualisation of neutral lipids in cryosections
This Oil red O solution is ready-to-use and results in a brilliant, bright red staining of lipds (triglycerides), while the nuclei are counterstained blue with Hematoxylin solution acc. to Gill II. Oil red O staining is used for the detection of neutral fat or polyethylene granula in e. g. histological tissues of human origin, in joint pathology or in cytological sample material. The stain is carried out on cryo sections of native tissue. Approx. 200 stains can be performed with one bottle of this IVD registered, CE certified staining solution.
Formule: C₂₆H₂₄N₄O
Densité: 0.838 g/cm3
Point d'éclair: -11 °C
Numéro MDL: MFCD00003898
Numéro CAS: 1320-06-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability for microscopy passes test
Lipids bright red
Nuclei Blue
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité