Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chloramine T (sel de sodium) trihydraté ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.02426.0250
1.02426.0250EA 56.3 EUR InStock
1.02426.0250
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté


Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1.43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 192 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149066
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
ONU: 2928
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02085
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 150 g/l (25 °C)
Molar Mass 281.69 g/mol
Bulk Density 540 - 680 kg/m3
Flash Point 192 °C
pH 8 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité