Chloroforme, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
MQ100
1.02447.0500 1.02447.2500
1.02447.0500EA 114 EUR InStock
1.02447.0500 1.02447.2500
Chloroforme, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Chloroforme
Formule: CHCl₃
MW: 119.38 g/mol
Point d'ébullition: 61.7
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
ONU: 1888
ADR: 6.1 III
ATTEINDRE: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 8 g/L (20 °C)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 119.38 g/mol
Boiling Point 61 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 211 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.45
Density 1.48 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) no data available
Ignition Point 982 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité