Acide chromotropique sel disodique dihydraté, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt dihydrate, Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate dihydrate, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt dihydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.02498.0025
1.02498.0025EA 120 EUR InStock
1.02498.0025
Acide chromotropique sel disodique dihydraté, Supelco®
Acide chromotropique sel disodique dihydraté
Formule: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400.29 g/mol
Point de fusion: 300
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150612
Numéro CAS: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 170 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 400.30 g/mol
Bulk Density 780 kg/m3
pH 3.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité