Cobalt (II) acétate tetrahydraté
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Cobaltous acetate tetrahydrate, Acetic acid cobalt (II) salt tetrahydrate, Cobalt(Ⅱ) acetate tetrahydrate, Cobalt diacetate tetrahydrate
1.02530.0250
1.02530.0250EA 84.8 EUR InStock
1.02530.0250
Cobalt (II) acétate tetrahydraté
Cobalt (II) acétate tetrahydraté
Formule: (H₃CCOO)₂Co·4H₂O
MW: 249.08 g/mol
Point de fusion: 140
Densité: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149569
Numéro CAS: 6147-53-1
EINECS: 200-755-8
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,02494
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité