Ammonium nitrate solution 1 mol/l acc. to DIN 19730, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02596.2500
1.02596.2500EA 399 EUR InStock
1.02596.2500
Ammonium nitrate solution 1 mol/l acc. to DIN 19730, Supelco®
Ammonium nitrate
Formule: NH₄NO₃
Numéro MDL: MFCD00011425
Numéro CAS: 6484-52-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility Soluble at 20 °C
Boiling Point 100 °C (1013 hPa)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Storage temeprature +15...+25 °C
Assay 0,99 - 1,01 mol/l
pH-value 5 - 6
As (Arsenic) ≤0,005 ppm
Be (Beryllium) ≤0,001 ppm
Cd (Cadmium) ≤0,002 ppm
Co (Cobalt) ≤0,005 ppm
Cr (Chromium) ≤0,005 ppm
Cu (Copper) ≤0,005 ppm
Hg (Mercury) ≤0,001 ppm
Mg (Magnesium) ≤0,001 ppm
Mo (Molybdenum) ≤0,005 ppm
Ni (Nickel) ≤0,010 ppm
Pb (Lead) ≤0,005 ppm
Sb (Antimony) ≤0,005 ppm
Tl (Thallium) ≤0,005 ppm
U (Uranium) ≤0,001 ppm
V (Vanadium) ≤0,005 ppm
Zn (Zinc) ≤0,005 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité