Cuivre (II) sulfate pentahydraté, EMSURE® ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Cupric sulphate pentahydrate, Copper sulphate pentahydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.02790.0250 1.02790.1000 1.02790.5000 1.02790.9050
1.02790.0250EA 62.5 EUR InStock
1.02790.0250 1.02790.1000 1.02790.5000 1.02790.9050
Cuivre (II) sulfate pentahydraté, EMSURE® ACS, ISO pour analyses, Supelco®
Cuivre (II) sulfate pentahydraté
Formule: CuSO₄·5H₂O
MW: 249.69 g/mol
Densité: 2.284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149681
Numéro CAS: 7758-99-8
EINECS: 231-847-6
ONU: 3077
ADR: 9 III
ATTEINDRE: 01-2119520566-40
Merck Index: 13,02682
Limited Time Sale
Certains articles ci-dessous sont en promotion
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (iodometric) 99.0-100.5%
Insoluble matter 0.005% max
Chloride (Cl) 0.0005% max
Total nitrogen (N) 0.001% max
Calcium (Ca) 0.005% max
Iron (Fe) 0.003% max
Potassium (K) 0.001% max
Sodium(Na) 0.005% max
Nickel (Ni) 0.005% max
Lead (Pb) 0.005% max
Zinc (Zn) 0.03% max
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 250 g 1.02790.0250
Flacon plastique 1 kg MERC1.02790.1000_P
Promotion
Valable jusque au 30/06/2025
Flacon plastique 5 kg 1.02790.5000
Emballage Carton 50 kg 1.02790.9050
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité