Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Cyclohexane, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Hexahydrobenzene, Hexamethylene

MQ100

1.02822.0500 1.02822.2500
1.02822.0500EA 111 EUR InStock
1.02822.0500 1.02822.2500
Cyclohexane, Uvasol® Spectroscopy, Supelco®
Cyclohexane


Formule: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Point d'ébullition: 81
Point de fusion: 7
Densité: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003814
Numéro CAS: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
ONU: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 55 mg/L (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 81 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 103 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4264 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8.3%(V)
Density 0.78 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O) not applicable
Ignition Point 260 °C
Viscosity Kinematic 1.26 mm²/s (20 °C)
Evaporation Number 3.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..