Acétonitrile-D3 Isotope_(99% D) NMR, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Cyanomethane-D3, Acetonitrile-d3, Ethannitrile-D3, Trideuteroacetonitrile, Methyl-d3 cyanide, Methyl cyanide-D3, Acetonitrile-[²H₃]
MQ200
1.02904.0010
1.02904.0010EA 103 EUR InStock
1.02904.0010
Acétonitrile-D3 Isotope_(99% D) NMR, Sigma-Aldrich®
Acétonitrile-D3
Formule: D₃CCN
MW: 44.03 g/mol
Point d'ébullition: 80.7
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0.844 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001881
Numéro CAS: 2206-26-0
EINECS: 218-616-5
ONU: 1648
ADR: 3 II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité