Diméthylsulfoxyde, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
MQ300
1.02952.1000 1.02952.2500 1.02952.9025 1.02952.2511 1.02952.1011 1.02952.4000
1.02952.1000EA 57.15 EUR InStock
1.02952.1000 1.02952.2500 1.02952.9025 1.02952.2511 1.02952.1011 1.02952.4000
Diméthylsulfoxyde, EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Diméthylsulfoxyde
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. EMSURE® fournit les meilleures spécifications de produit dans le monde entier. Nous déclarons que notre gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 18.5
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 18.4 °C
Molar Mass 78.13 g/mol
Boiling Point 189 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.6 hPa (20 °C)
Flash Point 87 °C
Refractive Index 1.48 (20 °C)
Explosion Limit 1.8 - 63.0 %(V)
Density 1.10 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 - 302 °C
Saturation concentration 8.0 g/m3 (20 °C)
Viscosity kinematic 2.14 mm2/s
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité