2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.02968.0005
1.02968.0005EA 236 EUR InStock
1.02968.0005
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline, Supelco®
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₄H₁₂N₂
MW: 208.26 g/mol
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004973
Numéro CAS: 484-11-7
EINECS: 207-601-9
Merck Index: 13,06477
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 159 - 164 °C
Molar Mass 208.26 g/mol
Bulk Density 280 kg/m3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité