Diméthylglyoxime ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03062.0100
1.03062.0100EA 230 EUR InStock
1.03062.0100
Diméthylglyoxime ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Diméthylglyoxime
Formule: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Point d'ébullition: 53 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 240…241 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002117
Numéro CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,03272
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.6 g/l (20 °C)
Melting Point 239 - 243 °C (decomposition)
Molar Mass 116.11 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité