N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, N,N-Dimethyl-P-phenylenediamine 2HCl
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03067.0025
1.03067.0025EA 119 EUR InStock
1.03067.0025
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure pour analyses, Supelco®
N,N-Diméthyl p-phénylènediammonium dichlorure
Formule: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
MW: 209,12 g/mol
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012991
Numéro CAS: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 208 - 212 °C (decomposition)
Molar Mass 209.11 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité