4-Chlorophénol solution 725 mg/ml DIN EN ISO 9562 pour détermination AOX, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: p-Chlorophenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03085.0100
1.03085.0100EA 72.7 EUR InStock
1.03085.0100
4-Chlorophénol solution 725 mg/ml DIN EN ISO 9562 pour détermination AOX, Supelco®
4-Chlorophénol
4-Chlorophenol solution for AOX determination acc. to DIN EN ISO 9562.
Formule: C₆H₅ClO
MW: 128,56 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002318
Numéro CAS: 106-48-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density 1.00 g/cm³ (20 °C)
pH 5 (H₂O, 20 °C)
Storage Class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK NWG not water endangering
Storage Store at +15°C to +25°C.
Purity ≥99.0 %
Identity Passes test
Halides ≤100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité