1,5-Diphénylcarbazone (cont. 50 % Diphenylcarbazide) ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: sym-Diphenylcarbazone, Phenylazoameisensäure-2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazid, Phenylazoformic acid 2-phenylhydrazide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03087.0025
1.03087.0025EA 438 EUR InStock
1.03087.0025
1,5-Diphénylcarbazone (cont. 50 % Diphenylcarbazide) ACS, Reag. Ph. Eur., Supelco®
1,5-Diphénylcarbazone
Formule: C₁₃H₁₂N₄O
MW: 240,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003024
Numéro CAS: 538-62-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility passes test
Melting Point 153 - 158 °C (decomposition)
Bulk Density 380 kg/m3
Bulk density 380 kg/m3
Storage +15...+25 °C
Purity 34,5 - 40,4 % (a/a)
Identity passes test
Substances insoluble in ethanol passes test
Melting point 152,5 - 158,4 °C
Sulfated ash ≤0,1 %
Suitability for mercury determination passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité