2,2'-Bipyridyle ACS, GR pour analyses, réactif pour le fer(II) et le molybdène, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03098.0025
1.03098.0025EA 203 EUR InStock
1.03098.0025
2,2'-Bipyridyle ACS, GR pour analyses, réactif pour le fer(II) et le molybdène, Supelco®
2,2'-Bipyridyle
Formule: C₁₀H₈N₂
Point d'ébullition: 273 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 70…72 °C
Densité: 1.326 g/cm³ (–150 °C)
Point d'éclair: 121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006212
Numéro CAS: 366-18-7
EINECS: 206-674-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03382
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e86bbc29edb6c5d09c058b8efcb6b9eb7f4d070c&vid=9e3a03e37045643109ae0765802e1997d30604ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (perchloric acid titration) ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point 70 - 72 °C
Absorbance of solution (50% w/v; methanol) conforms
Sensitivity (to ferrous ion) passes test
Flash Point 121 °C
pH 7.5 (5 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité