Diéthanolamine solution 85% pour la synthèse (max. 0.5% ethanolamine)
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03109.5000
1.03109.5000EA 746 EUR InStock
1.03109.5000
Diéthanolamine solution 85% pour la synthèse (max. 0.5% ethanolamine)
Diéthanolamine
Formule: C₄H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00002843
Numéro CAS: 111-42-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité