3,3'-Dimethylnaphthidine indicateur pour titrage de métaux, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4,4'-Diamino-3,3'dimethyl-1,1'-binaphthyl, 3,3'-Dimethyl-[1,1'-binaphthalene]-4,4'-diamine, 4-(4-amino-3-methylnaphthalen-1-yl)-2-methylnaphthalen-1-amine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.03122.0001
1.03122.0001EA 543 EUR InStock
1.03122.0001
3,3'-Dimethylnaphthidine indicateur pour titrage de métaux, Supelco®
3,3'-Dimethylnaphthidine
Application note: Method A or Method B
Method A: For the measurement the method 195, which is pre-calibrated in the Spectroquant® Pharo-and NOVA-photometers can be used. To increase the precision of the results a self-made blank according to the application is recommended generally.
Method B: For the measurement the pre-calibrated method 195 is not applicable. Instead of that, a self-made calibration according the application is to perform.
Formule: C₂₂H₂₀N₂
MW: 312.42 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042706
Numéro CAS: 13138-48-2
EINECS: 236-069-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance of solution (10 g/l; ethanol) passes test
Loss on drying (110 °C) ≤ 1.0 %
Suitability as indicator (for metal titration) passes test
Suitability for bromate determination in water and drinking water for Pharo- or NOVA-spectrophotometer passes test
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité