Bleu noir d'ériochrome B indicateur pour titrage de métaux, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03168.0025
1.03168.0025EA 65.6 EUR InStock
1.03168.0025
Bleu noir d'ériochrome B indicateur pour titrage de métaux, Supelco®
Bleu noir d'ériochrome B
Formule: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003934
Numéro CAS: 3564-14-5
EINECS: 222-639-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 20 g/l (20 °C)
Molar Mass 416.39 g/mol
Bulk Density 540 kg/m3
pH 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité