Deuterium oxyde ≥99.95% (isotopique), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03428.0100
1.03428.0100EA 529 EUR InStock
1.03428.0100
Deuterium oxyde ≥99.95% (isotopique), MagniSolv™ pour spectroscopie RMN pH 7 (H₂O, 20 °C), Sigma-Aldrich®
Deuterium oxyde
Formule: D₂O
Point d'ébullition: 101.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3.8 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044636
Numéro CAS: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Deuteration degree ≥ 99.95 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité