Parteck® SI 450 (Sorbitol), EMPROVE® EXPERT NF, FCC, JSFA pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol, (Sorbitol), D(-)-Glucitol, D-Sorbitol, Sorbitol
1.03557.9028
1.03557.9028EA 0 EUR InStock
1.03557.9028
Parteck® SI 450 (Sorbitol), EMPROVE® EXPERT NF, FCC, JSFA pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
D(-)-Sorbitol
Formule: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…98 °C
Densité: 1.524 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004708
Numéro CAS: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
Merck Index: 13,08797
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82054e8cfed2cf3e8b739c3cb816c4f91bd2735&vid=a084778ac67fbdf7e15478c0db755e78cf3d95c9&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité