Eau, LiChrosolv® testé pour UHPLC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Hydrogen oxide
1.03728.1002 1.03728.2002
1.03728.1002EA 48.8 EUR InStock
1.03728.1002 1.03728.2002
Eau, LiChrosolv® testé pour UHPLC-MS, Supelco®
Eau
Highest purity solvents for UHPLC-MS analysis.
  • Suitability tested and specified for UHPLC-MS and UHPLC-UV
  • Specified quality in positive and negative ESI and APCI MS for lowest detection limits and confidence in analyses in all important MS modes - ESI / APCI (+) <2 ppb; ESI / APCI (-) <10 ppb)
  • Lowest impurity profile: For interference-free baselines
  • Lowest levels of trace metal impurities: For minimised metal ion adduct formation (up to <5 ppb)
  • Lowest level of polyethylene glycol (PEG) impurities in our entire UHPLC-MS solvent line up to give you confidence in your results (PEG S/N signal-to-noise ratio <50)
Microfiltration through 0,2 µm filter: Prolonged lifetime of filters and mechanical parts in HPLC systems and reduced risk of column clogging.
Packed in borosilicate glass bottles: Minimises contamination with metal ions.
The borosilicate bottle with GL 45 neck finish can be directly connected to instruments.
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Al (Aluminum) ≤ 5 ppb
Ca (Calcium) ≤ 5 ppb
Chloride (Cl) ≤ 10 ppb
Evaporation residue ≤ 0.7 mg/L
Fe (Iron) ≤ 5 ppb
Fluorescence at 254 nm ≤ 0.5 ppb
Fluorescence at 365 nm ≤ 0.5 ppb
K (Potassium) ≤ 5 ppb
Mg (Magnesium) ≤ 10 ppb
Na (Sodium) ≤ 50 ppb
Nitrate (NO3) ≤ 10 ppb
Phosphate (PO4) ≤ 10 ppb
Polyethyleneglycol (PEG) Signal-te-noise ratio ≤ 50
Suitable for LC/MS; lntensity of background mass signals based on reserpine (APCI/ESI negative) ≤ 10 ppb
Suitable for LC/MS; lntensity of background mass signals based on reserpine (APCI/ESI positive) ≤ 2 ppb
Sulphate (SO4) ≤ 10 ppb
Total Organic Carbon ≤ 10 ppb
UHPLC gradient (at 210nm) ≤ 2 mAU
UHPLC gradient (at 254nm) ≤ 0.5 mAU
Filtered by 0.2um filter
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité
Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.
Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialit&eacute;..