Gel de silice sachet: 7 x 9 cm dessiccant, avec indicateur d'humidité (gel orange), Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03804.0001
1.03804.0001EA 162 EUR InStock
1.03804.0001
Gel de silice sachet: 7 x 9 cm dessiccant, avec indicateur d'humidité (gel orange), Supelco®
Gel de silice
Conditionnement: 50 sachets in a metal can
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point de fusion: > 1000 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité