Acide glycolique, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04106.0100
1.04106.0100EA 214 EUR InStock
1.04106.0100
Acide glycolique, EMSURE® Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Acide glycolique
Formule: C₂H₄O₃
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79…80 °C
Densité: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004312
Numéro CAS: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04511
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric) ≥ 99.5 %
Identity (IR) passes test
Melting range (lower value) ≥ 75 °C
Melting range (upper value) ≤ 79 °C
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Iron (Fe) ≤ 5 ppm
Water (K. F.) ≤ 0.50 %
Density 1.49 g/cm3 (25 °C)
pH 2 (50 g/l, H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité