Glycine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
1.04169.1000
1.04169.1000EA 139 EUR InStock
1.04169.1000
Glycine, Sigma-Aldrich®
Glycine
Formule: NH₂CH₂COOH
MW: 75.07 g/mol
Point d'ébullition: 181
Point de fusion: 83
Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008131
Numéro CAS: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d944007d30d5d4650062014a1b152bd9bfb66ea3&vid=093f4227cbdd1c4c6515ef9c4b85d93799877dcc&prid=web&clid=SAPDAM
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 1 kg 1.04169.1000
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité