Glyoxalbis(2-hydroxyanil), GR pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04191.0025
1.04191.0025EA 314 EUR InStock
1.04191.0025
Glyoxalbis(2-hydroxyanil), GR pour analyses, Supelco®
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00002183
Numéro CAS: 1149-16-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (ex N) ≥97
Identity (IR-spectrum) Passes test
Melting point about 200°C
Sulfated ash ≤0,1%
Loss on Drying (105°C) ≤ 0.5 %
Suitability for metal determination Passes test
Solubility (20 °C) slightly soluble
Storage +15...+25 °C
Loss on drying (105 °C) ≤0,5%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité