Graphite, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04206.9025
1.04206.9025EA 0 EUR InStock
1.04206.9025
Graphite, Supelco®
Graphite
Formule: C
Point de fusion: 3827 °C
Densité: 2.09…2.23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00144065
Numéro CAS: 7782-42-5
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 12,04560
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité