Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

n-Hexane, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane

M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100

1.04391.1000 1.04391.2500 1.04391.4000 1.04391.9030 1.04391.9185
1.04391.1000EA 64.35 EUR InStock
1.04391.1000 1.04391.2500 1.04391.4000 1.04391.9030 1.04391.9185
n-Hexane, LiChrosolv® pour la chromatographie en phase liquide, Supelco®
n-Hexane
With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in 'gradient grade' as well as 'isocratic grade'. This minimises the gradient effect of the solvent involved.


Formule: H₃C(CH₂)₄CH₃
MW: 86.18 g/mol
Point d'ébullition: 69
Point de fusion: –94.3 °C
Densité: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –22 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009520
Numéro CAS: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
ONU: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..