Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mercure (II) chlorure, cristaux fins, EMPLURA®, Supelco®

Fournisseur: Merck
Danger

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.04417.0100
1.04417.0100EA 135 EUR InStock
1.04417.0100
Mercure (II) chlorure, cristaux fins, EMPLURA®, Supelco®
Mercure (II) chlorure


Formule: HgCl₂
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 273 °C
Densité: 5.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
ONU: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric; calculated on dried substance) 99.5 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Acidity or alkalinity passes test
Mercury(I)-chloride passes test
Loss on drying ≤ 1.0 %
Density 5.44 g/cm3 (20 °C)
pH 3.2 (15 g/l, H2O)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité