Calcon® (Mordant Black 17), Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Palatine chrome black 6BN, Mordant Black 17, Eriochrome® Blue Black R, Sodium 3-hydroxy-4-((2-hydroxynaphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulphonate, Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulphonate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.04594.0050
1.04594.0050EA 74.3 EUR InStock
1.04594.0050
Calcon® (Mordant Black 17), Supelco®
Calcon® (Mordant Black 17)
Formule: C₂₀H₁₃N₂NaO₅S
MW: 416.38 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004069
Numéro CAS: 2538-85-4
EINECS: 219-810-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 20 g/l (20 °C)
Molar Mass 416.39 g/mol
Bulk Density 530 kg/m3
pH 9.4 (10 g/l, H2O, 25 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité