Acide phosphinique 50%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04633.0500
1.04633.0500EA 318 EUR InStock
1.04633.0500
Acide phosphinique 50%, Supelco®
Acide phosphinique
Formule: H₃O₂P
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02183592
Numéro CAS: 6303-21-5
EINECS: 228-601-5
ONU: 3264
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 108 °C (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure 30 hPa (20 °C)
Density 1.21 - 1.26 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité