Carmin d'indigo, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: CI 73015, FD&C Blue #2, 5,5'-Indigodisulphonic acid, Disodium salt, Food blue No. 2, acid Blue 74, Sodium 3,3'-dioxo-[2,2'-biindolinylidene]-5,5'-disulphonate, FD and C Blue No. 2, Carmine Blue
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.04724.0025
1.04724.0025EA 55.3 EUR InStock
1.04724.0025
Carmin d'indigo, Supelco®
Carmin d'indigo
Formule: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
MW: 466.36 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005723
Numéro CAS: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 13,04969
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 10 g/l (25 °C)
Molar Mass 466.36 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
pH 5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité