Ion exchange chromatography media, Ion Exchanger I
Fournisseur: Merck
1.04765.0500
1.04765.0500EA 138 EUR InStock
1.04765.0500
Ion exchange chromatography media, Ion Exchanger I
Protéines purification Protein Purification Resins
Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food industry. The bond strength of equivalent ions increases with decreasing diameter of the hydrated ion.
Maximum working temperature: 120 °C
Exchange capacity: >1,7 mval/ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité