Potassium dichromate, EMSURE® ACS, ISO pour analyses (max. 0,000001% Hg), Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04865.0500
1.04865.0500EA 191 EUR InStock
1.04865.0500
Potassium dichromate, EMSURE® ACS, ISO pour analyses (max. 0,000001% Hg), Supelco®
Potassium dichromate
Formule: K₂Cr₂O₇
Point d'ébullition: 500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 398 °C
Densité: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011367
Numéro CAS: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
ONU: 3086
ADR: 6.1 (5.1),II
ATTEINDRE: 01-2119454792-32
Merck Index: 12,07790
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 130 g/l (20 °C)
Melting Point 398 °C
Molar Mass 294.19 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Density 2.69 g/cm3 (20 °C)
pH 3.6 (100 g/l, H2O)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité