Potassium dihydrogénophosphate 1/15 mol/l en solution aqueuse, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04875.1000
1.04875.1000EA 66.7 EUR InStock
1.04875.1000
Potassium dihydrogénophosphate 1/15 mol/l en solution aqueuse, Supelco®
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density 1.001 g/cm3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité