Potassium carbonate 1,5-hydraté, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04926.0050
1.04926.0050EA 161 EUR InStock
1.04926.0050
Potassium carbonate 1,5-hydraté, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Potassium carbonate 1,5-hydraté
Formule: CK₂O₃·1,5H₂O
Point de fusion: 891 °C
Densité: 2.29 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149925
Numéro CAS: 6381-79-9
EINECS: 209-529-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1300 g/l (20 °C)
Melting Point 891 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 138.21 g/mol (anhydrous)
pH (50 g/l, H2O, 20 °C) strongly alkaline
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité