Potassium cyanure, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.04965.1000
1.04965.1000EA 96.4 EUR InStock
1.04965.1000
Potassium cyanure, Supelco®
Potassium cyanure
Formule: KCN
MW: 65.12 g/mol
Point d'ébullition: 1625
Point de fusion: 634
Densité: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011397
Numéro CAS: 151-50-8
EINECS: 205-792-3
ONU: 1680
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,07709
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 1 kg 1.04965.1000
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité