Nitrite de potassium, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05067.0250
1.05067.0250EA 102 EUR InStock
1.05067.0250
Nitrite de potassium, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Nitrite de potassium
Formule: KNO₂
Point de fusion: 387 °C
Densité: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011408
Numéro CAS: 7758-09-0
EINECS: 231-832-4
ONU: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07734
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2810 g/l (20 °C)
Melting Point 440 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité