Potassium pyroantimonate ≥99.0%, soluble, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Potassium hexahydroxoantimonate, Potassium hexahydroxoantimonate(V), Potassium antimonate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.05110.0100
1.05110.0100EA 66.6 EUR InStock
1.05110.0100
Potassium pyroantimonate ≥99.0%, soluble, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Potassium pyroantimonate
Formule: KSbO₃·3H₂O
MW: 262.9 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011415
Numéro CAS: 12208-13-8
EINECS: 235-387-7
ONU: 1549
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity passes test
Assay (iodometric, calculated on calcined substance) ≥ 99.0 %
Free alkali (as KOH) ≤ 0.1 %
Na (Sodium) ≤ 0.2 %
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 100 g 1.05110.0100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité