Dowex® 50WX8 (H) (échangeur de cations fortement acide), Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05221.0250
1.05221.0250EA 336 EUR InStock
1.05221.0250
Dowex® 50WX8 (H) (échangeur de cations fortement acide), Supelco®
Dowex® 50WX8 (H)
Numéro MDL: MFCD00132726
Numéro CAS: 11119-67-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Description light yellow to brown spherules
Particle size (0,09-0,25 mm) ≥ 70.0 %
Total capacity ≥ 1.7 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité