Pourpre de m-crésol, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05228.0005
1.05228.0005EA 92.1 EUR InStock
1.05228.0005
Pourpre de m-crésol, Supelco®
Pourpre de m-crésol
Formule: C₂₁H₁₈O₅S
Numéro MDL: MFCD00005871
Numéro CAS: 2303-01-7
EINECS: 218-960-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 382.43 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité