Rouge huile O, Certistain® pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05230.9999
1.05230.9999EA 0 EUR InStock
1.05230.9999
Rouge huile O, Certistain® pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Oil red O
The CERTISTAIN® dry dye Oil red O (C.I. 26125) is used for the preparation of a staining solution that can be used for the detection of lipids in histological cryo sections.
As CERTISTAIN® dye it is chemically quality-certified according to highest standards and strict specifications. As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations.
Formule: C₂₆H₂₄N₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003898
Numéro CAS: 1320-06-5
EINECS: 215-295-3
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dye content (spectrophotometrically) ≥ 80 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) passes test
Absorption maximum λ max (chloroform) 528 - 534 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; chloroform) 725 - 910
TLC-Test passes test
Loss on drying (110 °C) ≤ 8 %
Suitability for microscopy passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité